accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

CAS RN 110-82-7

IUPAC Name: cyclohexane
Synonyms: cyclohexane cicloesano caswell no. 269 hexamethylene ciclohexano cykloheksan epa pesticide chemical code 025901 zyklohexan rcra waste number U056 hexanaphthene
Molecular Weight (g/mol): 84.16
Molecular Formula: C6H12
InChi Key: XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CCCCC1
Quantity 
  • (25)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (26)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
Percent Purity 
  • (19)
  • (7)
  • (9)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (15)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Grade 
  • (15)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (13)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
Boiling Point 
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (16)
  • (5)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (13)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (29)
  • (13)
  • (3)
  • (25)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (26)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (19)
  • (7)
  • (9)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (15)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (15)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (13)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)