accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

H3CNCH3CH3O

CAS RN 127-19-5

IUPAC Name: N,N-dimethylacetamide
Synonyms: dimethylacetamide hallucinogen N,N'-dimethylacetamide
Molecular Weight (g/mol): 87.12
Molecular Formula: C4H9NO
InChi Key: FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C(C)=O
Quantity 
  • (18)
  • (4)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
Percent Purity 
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (8)
Grade 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Boiling Point 
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (5)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (21)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (18)
  • (4)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)