accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

CH3OCH3O

CAS RN 141-78-6

IUPAC Name: ethyl acetate
Synonyms: ethyl acetate caswell no. 429 acetato de etilo ethyl acetate (natural) acetate d'ethyle etile (acetato di) acetidin acetic ester essigester ethyl acetate (substance)
Molecular Weight (g/mol): 88.11
Molecular Formula: C4H8O2
InChi Key: XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (130)
  • (27)
Quantity 
  • (36)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (30)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (12)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
Grade 
  • (25)
  • (3)
  • (7)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
Percent Purity 
  • (8)
  • (1)
  • (28)
  • (20)
  • (5)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (1)
  • (1)
  • (26)
  • (11)
  • (2)
  • (12)
  • (12)
  • (2)
  • (10)
  • (14)
  • (11)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (29)
  • (15)
  • (3)
  • (8)
  • (130)
  • (27)
  • (36)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (30)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (12)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (25)
  • (3)
  • (7)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (28)
  • (20)
  • (5)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)