accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

OSOONHOH2O

CAS RN 145224-94-8

IUPAC Name: 4-(2-sulfonatoethyl)morpholin-4-ium
Synonyms: 4-(2-sulfonatoethyl)morpholin-4-ium
Molecular Weight (g/mol): 195.23
Molecular Formula: C6H13NO4S
InChi Key: SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-]S(=O)(=O)CC[NH+]1CCOCC1
Quantity 
  • (5)
  • (1)
  • (9)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (20)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (12)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (61)
  • (3)
Physical Form 
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (40)
  • (1)
  • (1)
pH 
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
Concentration 
  • (4)
  • (16)
  • (18)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (43)
  • (3)
  • (12)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (9)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (20)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (12)
  • (61)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (40)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (16)
  • (18)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (7)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (5)