accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

OHHOHO

CAS RN 56-81-5

IUPAC Name: propane-1,2,3-triol
Synonyms: glycerol incorporation factor glycerin, synthetic MOON caswell no. 469 glycerin, anhydrous grocolene tryhydroxypropane synthetic glycerine dagralax
Molecular Weight (g/mol): 92.09
Molecular Formula: C3H8O3
InChi Key: PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC(O)CO
Quantity 
  • (27)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (10)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (26)
  • (1)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (114)
  • (2)
Grade 
  • (12)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (11)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (10)
Physical Form 
  • (38)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
  • (38)
Boiling Point 
  • (10)
  • (3)
  • (13)
  • (17)
  • (11)
  • (21)
  • (4)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (10)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (16)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (20)
  • (21)
  • (3)
  • (4)
  • (13)
  • (27)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (10)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (26)
  • (1)
  • (2)
  • (114)
  • (2)
  • (12)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (11)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (10)
  • (38)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
  • (38)
  • (10)
  • (3)
  • (13)
  • (17)
  • (11)
  • (21)
  • (4)
  • (9)
  • (5)
  • (11)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)