accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

(S)(R)(S)(R)OO(S)O(S)(S)(R)(R)HOOHHOOHHOHOHOOH

CAS RN 57-50-1

IUPAC Name: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Synonyms: sucrose pure sucrose sucrose, purified microse sacharose sugar, confectioner's sugar, compressible amerfand amerfond purified sucrose
Molecular Weight (g/mol): 342.3
Molecular Formula: C12H22O11
InChi Key: CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (8)
  • (76)
Quantity 
  • (1)
  • (20)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
Physical Form 
  • (7)
  • (16)
  • (3)
  • (2)
  • (14)
  • (4)
  • (14)
  • (2)
Grade 
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Percent Purity 
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (18)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (14)
  • (12)
  • (6)
  • (5)
  • (17)
  • (1)
  • (8)
  • (76)
  • (1)
  • (20)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (7)
  • (16)
  • (3)
  • (2)
  • (14)
  • (4)
  • (14)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)