accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

KKOOO

CAS RN 584-08-7

IUPAC Name: dipotassium carbonate
Synonyms: potassium carbonate
Molecular Weight (g/mol): 138.21
Molecular Formula: CK2O3
InChi Key: BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Quantity 
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (10)
  • (1)
Grade 
  • (11)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
Percent Purity 
  • (4)
  • (10)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
Physical Form 
  • (2)
  • (4)
  • (9)
  • (9)
  • (3)
  • (8)
  • (4)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (8)
  • (14)
  • (10)
  • (11)
  • (2)
  • (10)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (10)
  • (1)
  • (11)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (10)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (9)
  • (9)
  • (3)
  • (8)
  • (4)