accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

CH3HO

CAS RN 67-56-1

IUPAC Name: methanol
Synonyms: methanol caswell no. 552 columbian spirits MeOH pyroxylic spirits spirit of wood methanol (substance) epa pesticide chemical code 053801 alcohol, wood bieleski's solution
Molecular Weight (g/mol): 32.04
Molecular Formula: CH4O
InChi Key: OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CO
Quantity 
  • (82)
  • (5)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (66)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (22)
  • (4)
  • (2)
  • (11)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (14)
  • (29)
  • (15)
  • (6)
  • (5)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (268)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (58)
  • (5)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (13)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (18)
  • (7)
  • (9)
  • (2)
  • (4)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
Percent Purity 
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (5)
  • (2)
  • (18)
  • (9)
  • (3)
  • (39)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (12)
  • (18)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (4)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (3)
  • (2)
  • (52)
  • (3)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (9)
  • (7)
  • (3)
  • (32)
  • (4)
  • (19)
  • (21)
  • (12)
  • (17)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (42)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (28)
  • (23)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (82)
  • (5)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (66)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (22)
  • (4)
  • (2)
  • (11)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (14)
  • (29)
  • (15)
  • (6)
  • (5)
  • (268)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (58)
  • (5)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (13)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (18)
  • (7)
  • (9)
  • (2)
  • (4)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (5)
  • (2)
  • (18)
  • (9)
  • (3)
  • (39)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (12)
  • (18)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)