accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

CAS RN 71-36-3

IUPAC Name: butan-1-ol
Synonyms: butanol n butyl alcohol butylowy alkohol fema number 2178 butan-1-ol (substance) N-butanol butanolo butyric or normal primary butyl alcohol alcohol,butyl normal primary butyl alcohol
Molecular Weight (g/mol): 74.12
Molecular Formula: C4H10O
InChi Key: LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCO
Molecular Weight (g/mol) 
  • (25)
  • (54)
Quantity 
  • (18)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (3)
Percent Purity 
  • (6)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (13)
  • (4)
  • (1)
Grade 
  • (10)
  • (5)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (1)
  • (2)
  • (14)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (14)
  • (3)
  • (2)
  • (25)
  • (54)
  • (18)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (13)
  • (4)
  • (1)
  • (10)
  • (5)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)