accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

Sn

CAS RN 7440-31-5

IUPAC Name: tin
Synonyms: tin tin atom estano TIN Snn etain stannum Zinn metallic tin
Molecular Weight (g/mol): 118.71
Molecular Formula: Sn
InChi Key: ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Sn]
Quantity 
  • (54)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (20)
  • (10)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (59)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (16)
  • (1)
Form 
  • (50)
  • (41)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (57)
  • (2)
  • (15)
  • (10)
  • (14)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (14)
Percent Purity 
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (13)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (9)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (4)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (106)
  • (14)
  • (10)
  • (10)
  • (124)
  • (40)
  • (5)
  • (6)
  • (54)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (20)
  • (10)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (59)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (16)
  • (1)
  • (50)
  • (41)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (57)
  • (2)
  • (15)
  • (10)
  • (14)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (14)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (13)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (9)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (25)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)