accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

Ti

CAS RN 7440-32-6

IUPAC Name: titanium
Synonyms: titanium titan titanio titane titanium atom
Molecular Weight (g/mol): 47.87
Molecular Formula: Ti
InChi Key: RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Ti]
Quantity 
  • (50)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (22)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Form 
  • (5)
  • (43)
  • (1)
  • (42)
  • (6)
  • (22)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (16)
  • (22)
  • (11)
  • (4)
  • (27)
  • (21)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (26)
  • (194)
Percent Purity 
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (7)
  • (9)
  • (4)
  • (10)
  • (25)
  • (15)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (7)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (66)
  • (5)
  • (3)
  • (186)
  • (26)
  • (3)
  • (50)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (22)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (43)
  • (1)
  • (42)
  • (6)
  • (22)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (16)
  • (22)
  • (11)
  • (4)
  • (27)
  • (21)
  • (26)
  • (194)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (7)
  • (9)
  • (4)
  • (10)
  • (25)
  • (15)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (4)
  • (3)