accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

LiCl

CAS RN 7447-41-8

IUPAC Name: lithium(1+) chloride
Synonyms: lithium chloride LiCl cloruro de litio lithii chloridum chlorure de lithium lithiumchlorid
Molecular Weight (g/mol): 42.39
Molecular Formula: ClLi
InChi Key: KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Li+].[Cl-]
Quantity 
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (14)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (65)
  • (1)
Physical Form 
  • (5)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (7)
Percent Purity 
  • (3)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (5)
  • (15)
  • (3)
  • (1)
Grade 
  • (1)
  • (15)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (4)
  • (3)
  • (7)
  • (4)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (24)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (14)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (65)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (5)
  • (15)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (15)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)