accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

NaCl

CAS RN 7647-14-5

IUPAC Name: sodium chloride
Synonyms: sodium chloride natrii chloridum kochsalz NaCl natriumchlorid salt chlorure de sodium cloruro sodico
Molecular Weight (g/mol): 58.44
Molecular Formula: ClNa
InChi Key: FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[Cl-]
Quantity 
  • (8)
  • (11)
  • (25)
  • (2)
  • (12)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (8)
  • (1)
  • (7)
  • (7)
  • (9)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (23)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (29)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (212)
  • (1)
Physical Form 
  • (8)
  • (5)
  • (2)
  • (36)
  • (23)
  • (1)
  • (7)
  • (15)
  • (2)
  • (3)
  • (42)
  • (10)
  • (3)
  • (18)
  • (3)
Grade 
  • (17)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (15)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (11)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (12)
  • (2)
  • (28)
  • (7)
  • (3)
Percent Purity 
  • (1)
  • (3)
  • (47)
  • (7)
  • (12)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (7)
  • (17)
  • (4)
  • (15)
  • (4)
  • (1)
  • (58)
  • (15)
  • (2)
  • (4)
  • (16)
  • (1)
  • (5)
  • (8)
  • (18)
  • (32)
  • (3)
  • (5)
  • (22)
  • (1)
  • (8)
  • (11)
  • (25)
  • (2)
  • (12)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (8)
  • (1)
  • (7)
  • (7)
  • (9)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (23)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (29)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (212)
  • (1)
  • (8)
  • (5)
  • (2)
  • (36)
  • (23)
  • (1)
  • (7)
  • (15)
  • (2)
  • (3)
  • (42)
  • (10)
  • (3)
  • (18)
  • (3)
  • (17)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (15)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (11)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (12)
  • (2)
  • (28)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (47)
  • (7)
  • (12)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (15)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (15)
  • (3)
  • (15)
  • (1)
  • (2)