accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

OHPOHOHO

CAS RN 7664-38-2

IUPAC Name: phosphoric acid
Synonyms: phosphoric acid fosforzuuroplossingen sodium dihydrogen orthophosphate phosphate ion (PO43-) caswell no. 662 concise etchant wc-reiniger marphos K-etchant trihydroxidooxidophosphorus
Molecular Weight (g/mol): 97.99
Molecular Formula: H3O4P
InChi Key: NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OP(O)(O)=O
Quantity 
  • (13)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (15)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (18)
  • (2)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (6)
  • (73)
  • (6)
Grade 
  • (9)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
Percent Purity 
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
Physical Form 
  • (13)
  • (1)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (15)
  • (2)
  • (29)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (13)
  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (13)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (15)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (18)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (73)
  • (6)
  • (9)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)