accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

OHNOO

CAS RN 7697-37-2

IUPAC Name: nitric acid
Synonyms: nitric acid red fuming nitric acid
Molecular Weight (g/mol): 63.01
Molecular Formula: HNO3
InChi Key: GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O[N+]([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (437)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (24)
  • (70)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (13)
  • (9)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (71)
  • (8)
  • (18)
Concentration 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (85)
  • (10)
  • (2)
  • (37)
  • (64)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Quantity 
  • (1)
  • (40)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (40)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (23)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Grade 
  • (7)
  • (10)
  • (2)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (11)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (18)
  • (4)
  • (3)
  • (266)
  • (3)
  • (1)
  • (42)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (46)
  • (22)
  • (36)
  • (3)
  • (1)
  • (136)
  • (437)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (24)
  • (70)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (13)
  • (9)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (71)
  • (8)
  • (18)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (85)
  • (10)
  • (2)
  • (37)
  • (64)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (40)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (40)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (23)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (10)
  • (2)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (16)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (19)
  • (1)
  • (19)
  • (18)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)