accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

OHOOHO

CAS RN 77-09-8

IUPAC Name: 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Synonyms: phenolphthalein evac-Q-kwik purgen Lilo euchessina fenolftaleina feen-a-mint gum alophen evac-u-gen laxcaps
Molecular Weight (g/mol): 318.33
Molecular Formula: C20H14O4
InChi Key: KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (12)
  • (36)
  • (1)
Quantity 
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Percent Purity 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
Color 
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (8)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (12)
  • (36)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)