accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

CAS RN 77-92-9

IUPAC Name: 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Synonyms: citric acid citrate (substance) uralyt U epa pesticide chemical code 021801 acid, citric fema number 2306 hydrocerol A suby G citric preparation citronensaeure
Molecular Weight (g/mol): 192.12
Molecular Formula: C6H8O7
InChi Key: KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (40)
  • (2)
  • (2)
Quantity 
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Percent Purity 
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
Grade 
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
Certifications/Compliance 
  • (2)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (9)
  • (3)
  • (9)
  • (9)
  • (40)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)