accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

NaNaOSSOO

CAS RN 7772-98-7

IUPAC Name: disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
Synonyms: sodium thiosulfate sodium thiosulfate pentahydrate thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate
Molecular Weight (g/mol): 248.17
Molecular Formula: H10Na2O8S2
InChi Key: PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (65)
  • (3)
Quantity 
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
Physical Form 
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (17)
  • (3)
Grade 
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
Percent Purity 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (8)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (21)
  • (2)
  • (10)
  • (12)
  • (3)
  • (8)
  • (65)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (17)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (8)