accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

KKOCrOOOCrOOO

CAS RN 7778-50-9

IUPAC Name: dipotassium [(oxidodioxochromio)oxy]chromiumoylolate
Synonyms: potassium dichromate chromium potassium oxide potassium dichromate(VI) dipotassium bichromate dichromic acid dipotassium salt dipotassium dichromium heptaoxide dipotassium dichromate kaliumdichromat
Molecular Weight (g/mol): 294.18
Molecular Formula: Cr2K2O7
InChi Key: KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (46)
  • (8)
Quantity 
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (12)
  • (4)
  • (1)
Physical Form 
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (5)
  • (10)
Grade 
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
Percent Purity 
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (2)
  • (13)
  • (5)
  • (9)
  • (1)
  • (4)
  • (10)
  • (11)
  • (3)
  • (3)
  • (46)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (12)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (5)
  • (10)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (1)