accessibility menu, dialog, popup

UserName

New Feature

You can now browse the site in English or Français.

CAS RN 7782-63-0

IUPAC Name: λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Synonyms: λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Molecular Weight (g/mol): 278.01
Molecular Formula: FeH14O11S
InChi Key: SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Quantity 
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (9)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (51)
  • (1)
  • (2)
Percent Purity 
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
Grade 
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
Physical Form 
  • (5)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
  • (11)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (12)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (9)
  • (2)
  • (51)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (5)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
  • (11)