Learn More
Descripción
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Especificaciones
Especificaciones
| À utiliser avec (application) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formule | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| Identification génétique (Entrez) | 11177 |
| Poids moléculaire | MolecularWeight-theroretical: 36.74 kDa |
| Quantité | 25 μg |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gène | ACF1hWALp1, ATP-dependent chromatin remodeling protein, ATP-dependent chromatin-remodeling protein, ATP-utilizing chromatin assembly and remodeling factor 1, bromodomain adjacent to zinc finger domain protein 1A, bromodomain adjacent to zinc finger domain, 1A, CHRAC subunit ACF1, hACF1FLJ14383, WALp1, WCRF180DKFZp586E0518, Williams syndrome transcription factor-related chromatin-remodeling factor 180 |
| Symbole de gène(s) | BAZ1A |
| Gamme de produits | Novus |
| Pureté ou qualité | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?