Learn More
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10561531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10561531 5 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10561531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312440050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2043-57-4
Formule moléculaire C8H4F13I
Poids moléculaire (g/mol) 474.004
Numéro MDL MFCD00039410
Clé InChI NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorooctane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyliodide, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyl iodide, 2-perfluorohexyl ethyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-iodooctane, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl iodide, acmc-1ccsn
CID PubChem 74888
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodooctane
SMILES C(CI)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.9340g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ICH2CH2(CF2)5CF3
Indice de réfraction 1.3590 to 1.3610 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 474
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquid