Learn More
1,1,2,2-Tétrachloroéthane, TRC
Code produit 30420792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420792 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30420792 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2922905G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetrachloroethane
CAS 79-34-5
Formule moléculaire C2 H2 Cl4
Quantité 5 g
Synonyme 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-TCE, 1,1,2,2-Tetrachlorethane, Acetylene tetrachloride, Bonoform, Cellon, F 130, F 130 (halocarbon), NSC 60912, R 130 (refrigerant), TCA, Tetrachloroethane, s-Tetrachloroethane, sym-Tetrachloroethane
Formule InChI InChI=1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
SMILES ClC(Cl)C(Cl)Cl
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloroéthane
Poids moléculaire (g/mol) 167.85
Poids de la formule 165.8911