Learn More
1,1'-(Azodicarbonyl)dipipéridine, TRC
Product Code. 30329638
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30329638 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30329638 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA9654101G
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
CAS 10465-81-3
Formule moléculaire C12H20N4O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H20N4O2/c17-11(15-7-3-1-4-8-15)13-14-12(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H2
SMILES O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N2CCCCC2
Nom IUPAC N-(piperidine-1-carbonylimino)piperidine-1-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 252.31
Poids de la formule 252.1586