Learn More
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene palladium dichloride, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 452940050
Informations supplémentaires : CAS : 95408-45-0 Poids : 0.01000kg
Quantité. 5g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15279826
  • 782.70€ / 5g
En stock 3
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
95408-45-0
C26H44Cl2FeP2Pd
Spécification
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene palladium dichloride
5g
C26H44Cl2FeP2Pd
651.75
Authentic
95408-45-0
Solubility in water: insoluble.
10.1 to 11.6% (Cl) (Argentometry)
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene palladium dichloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.