Learn More
1,1-bis(hydroxyméthyl)cyclopropane, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10547454 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10547454 1 g Flacon en verre -
10031084 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10547454 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426250010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 39590-81-3
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00464207
Clé InChI YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
CID PubChem 4101437
Nom IUPAC [1-(hydroxyméthyl)cyclopropyl]méthanol
SMILES C1CC1(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.0650g/mL
Point d’ébullition 215.0°C to 233.0°C
Point d’éclair 110°C
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.065
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.