Learn More
1,1-dichloro-2-phénylcyclopropane, 97 %
Code produit 11435003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435003 5 g 5g
11445003 25 g 25g
11455003 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11435003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12279.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2415-80-7
Formule moléculaire C9H8Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 187.063
Numéro MDL MFCD00001272
Clé InChI WLWFQGXZIDYWQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dichlorocyclopropyl benzene, 1,1-dichloro-2-phenylcyclopropane, 2,2-dichlorocyclopropyl-benzene, benzene, 2,2-dichlorocyclopropyl, cyclopropane, 1,1-dichloro, 2-phenyl, pubchem18679, acmc-1clka, ksc491m2n, wlwfqgxzidywqf-uhfffaoysa, 2,2-dichloro-cyclopropyl-benzene
CID PubChem 95349
Nom IUPAC (2,2-dichlorocyclopropyl)benzène
SMILES C1C(C1(Cl)Cl)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Dichloro-2-phenylcyclopropane
Densité 1.208
Point d’ébullition 105°C to 106°C (12 mmHg)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.551
Quantité 5 g
Beilstein 1860351
Poids de la formule 187.07
Pourcentage de pureté 97%