Learn More
1,1Iodure de ‘-diéthyle2,2- ‘-cyanine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461138 250 mg 250mg
15451138 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15461138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55022.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 977-96-8 | C23H23IN2 | 454.355 g/mol
1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine iodide is used to inhibit 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+), toxic metabolite of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine that induces apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de 1,1′-diéthyl-2,2′-cyanine est utilisé pour inhiber le 1-méthyl-4-phénylpyridinium (MPP+), métabolite toxique de la 1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine qui induit l’apoptose dans les neurones cérébelleux granuleux (CGN).
Solubilité
Soluble à 10 mM dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 977-96-8
Formule moléculaire C23H23IN2
Poids moléculaire (g/mol) 454.355
Numéro MDL MFCD00011971
Clé InChI GMYRVMSXMHEDTL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme decynium 22
CID PubChem 71299759
ChEBI CHEBI:37993
Nom IUPAC (2Z)-1-éthyl-2-[(1-éthylquinoline-1-ium-2-yl)méthylidène]quinoline ; iodure
SMILES CCN1C(=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine iodide
Point de fusion 273°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble to 10 mM in dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 454.35
Pourcentage de pureté 97%