Learn More
1,10-décanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11411648 100 g 100g
11421648 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11411648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13923.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 112-47-0 | C10H22O2 | 174.284 g/mol
1,10-Decanediol is an minor intermediate in the production of polyesters. It also used in essence, perfumes and in pharmaceuticals. The diacrylate is hydrophobic and used for flexible dental materials, radiation curable coatings, and for lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,10-decanediol est un intermédiaire mineur dans la production de polyesters. Il est également utilisé essentiellement dans les parfums et dans les produits pharmaceutiques. Le diacrylate est hydrophobe et utilisé pour les matériaux dentaires flexibles, les revêtements à rayonnement curable et pour les lentilles.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans lʼeau, lʼéther de pétrole.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-47-0
Formule moléculaire C10H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.284
Numéro MDL MFCD00004749
Clé InChI FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10-decanediol, decamethylene glycol, decamethylenediol, 1,10-dihydroxydecane, 1,10-decamethylenediol, 1,10-decamethylene diol, 1,6-bis 2-hydroxyethyl hexane, alpha,omega-decanediol, unii-5i577udk52, 1,10-ddecanediol
CID PubChem 37153
Nom IUPAC Décane-1,10-diol
SMILES C(CCCCCO)CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Decanediol
Point de fusion 71°C to 74°C
Densité 1.08
Point d’ébullition 297°C
Point d’éclair 152°C (306°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1698975
Merck Index 14,2849
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water,petroleum ether.
Poids de la formule 174.28
Pourcentage de pureté 97%