Learn More
1,2,6,7-Tétrahydro-8H-indéno[5,4-b]furan-8-one, TRC
Code produit 30420137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420137 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30420137 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT293700100MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
CAS 196597-78-1
Formule moléculaire C11 H10 O2
Quantité 100 mg
Synonyme Ramelteon Impurity 5
Formule InChI InChI=1S/C11H10O2/c12-9-3-1-7-2-4-10-8(11(7)9)5-6-13-10/h2,4H,1,3,5-6H2
SMILES O=C1CCc2ccc3OCCc3c12
Nom IUPAC 1,2,6,7-tétrahydrocyclopenta[e][1]benzofuran-8-one
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Poids de la formule 174.0681