Learn More
Chlorhydrate 1-[2-amino-1-(4-méthoxyphényl)éthyle]cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15449206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449206 25 g 25g
15439206 5 g 5g
15459206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15449206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64862.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130198-05-9
Formule moléculaire C15H24ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 285.812
Numéro MDL MFCD06658143
Clé InChI NTKXIDDUCSFBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl ethyl cyclohexanol hydrochloride, 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl-ethyl-cyclohexanol hydrochloride, 2-4-methoxyphenyl-2-1-hydroxycyclohexyl ethylamine hydrochloride, 1-4-methoxyphenyl-2-aminoethyl cyclohexanol hydrochloride, n,n-didesmethylvenlafaxine hydrochloride, 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl ethyl cyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-2-amino-1-4-methyoxyphenyl ethyl cyclohexanol.hcl, 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl ethyl cyclohexanol.hcl, 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl ethyl cyclohexanol hcl
CID PubChem 9795856
Nom IUPAC 1-[2-amino-1-(4-méthoxyphényl)éthyle]cyclohexane-1-ol ; chlorhydrate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(CN)C2(CCCCC2)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride
Point de fusion 174°C to 178°C (literature)
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 4215444
Poids de la formule 285.81
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline