Learn More
1,2-bis(diméthylsilyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340378 2 g 2g
11330378 0.5 g 0.50g
11320378 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11340378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043755.04
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 17985-72-7 | C10H16Si2 | 192.408 g/mol
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene is a protecting group-reagent for amines and amino acids forming benzostabase derivatives. It is an important raw material and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17985-72-7
Formule moléculaire C10H16Si2
Poids moléculaire (g/mol) 192.408
Numéro MDL MFCD00142462
Clé InChI MUUXBTFQEXVEEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis dimethylsilyl benzene, 1,2-phenylenebis dimethylsilane, 2-dimethyl, acmc-209efy, bis dimethylsilyl benzene, amtsi084, o-phenylenebis dimethylsilane, 2-dimethylsilylphenyl-dimethylsilane, 5,6-bis dimethylsilanediyl-1,3-cyclohexadiene
CID PubChem 6364986
Nom IUPAC [2-(diméthyl-$l^{3}-silanyl)phényl]-diméthylsilicium
SMILES C[Si](C)C1=CC=CC=C1[Si](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis (dimethylsilyl)benzene
Densité 0.898 g/mL
Point d’ébullition 101°C (13 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.514
Quantité 2 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 194.43
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide