Learn More
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzène, TRC
Code produit 30452927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452927 10 g 10g
30451579 5 g 5g
30450656 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30452927 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77492510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18708-70-8
Formule moléculaire C6 H2 Cl3 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.44
Synonyme Benzene, 1,3,5-trichloro-2-nitro-, 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene, 2,4,6-Trichloro-1-nitrobenzene, 2,4,6-Trichloronitrobenzene, NSC 10244
Nom IUPAC 1,3,5-trichloro-2-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
Poids de la formule 224.9151