Learn More
1,3,5-Tris(4-aminophénoxy)benzène, TRC
Code produit 30451731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451731 5 g 5g
30455880 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30451731 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8750055G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102852-92-6
Formule moléculaire C24H21N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 399.44
Synonyme 4,4',4' '-[1,3,5-Benzenetriyltris(oxy)]trisbenzenamine, 1,3,5-Tris(p-aminophenoxy)benzene, 135TAPOB
Nom IUPAC 4-[3,5-bis(4-aminophénoxy)phénoxy]aniline
SMILES Nc1ccc(Oc2cc(Oc3ccc(N)cc3)cc(Oc4ccc(N)cc4)c2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tris(4-aminophenoxy)benzene
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C24H21N3O3/c25-16-1-7-19(8-2-16)28-22-13-23(29-20-9-3-17(26)4-10-20)15-24(14-22)30-21-11-5-18(27)6-12-21/h1-15H,25-27H2
Poids de la formule 399.1583