Learn More
Acide 1,3-benzènediboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11421377
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11421377 25 g 25g
11401377 1 g 1g
11411377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11421377 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24903.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 1,3-benzènediboronique est utilisé pour préparer le 1,3-didydrxybenzène par réaction d’oxydation à l’aide de peroxyde d’hydrogène alcalin.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4612-28-6
Formule moléculaire C6H8B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 165.746
Numéro MDL MFCD03092915
Clé InChI UXPAASVRXBULRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-benzenediboronic acid, 1,3-phenylenediboronic acid, 1,3-benzendiboronic acid, 1,3-benzenediboronicacid, m-phenylenediboronic acid, 3-dihydroxyboranyl phenyl boronic acid, 3-dihydroxyboranyl phenylboronic acid, m-benzenediboronic acid, pubchem17415, 1,3-benzendibororic acid
CID PubChem 230477
Nom IUPAC Acide (3-boronophényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)B(O)O)(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3-Benzenediboronic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 165.75
Pourcentage de pureté 97%