Learn More
(±)-1,3-butanediol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10386260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10386260 1 L Flacon en verre 1L
10145593 250 mL Flacon en verre 250mL
10559990 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10063713 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10386260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107620010
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 107-88-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-88-0
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00004554
Clé InChI PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol
CID PubChem 7896
ChEBI CHEBI:52683
Nom IUPAC butane-1,3-diol
SMILES CC(CCO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-1,3-Butanediol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -54.0°C
Couleur Brun à incolore
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 203.0°C to 204.0°C
Point d’éclair 109°C
Résidus d’allumage 0.05% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4385 to 1.4405
Quantité 1 L
Beilstein 01, 477
Merck Index 15, 1570
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, methyl ethyl ketone, ethanol, slightly soluble in ether, practically insoluble in aliphatic hydrocarbons,, benzene, toluene and ccl4.
Viscosité 24.6 mm2/s (50°C)
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide