Learn More
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 97%
Code produit 15457677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457677 5 g 5g
15447677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15457677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H36633.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 286014-38-8 | C15H25BF4N2 | 320.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 286014-38-8
Formule moléculaire C15H25BF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 320.18
Numéro MDL MFCD04973310
Clé InChI CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
CID PubChem 16218169
Nom IUPAC 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate
Point de fusion 173°C to 177°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 320.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Powder