Learn More
Acide 1,3-diméthylique-1H-pyrazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15760879 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15760879 25 g 25g
15750879 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15760879 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448630250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 5744-56-9
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Numéro MDL MFCD00159636
Clé InChI QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
CID PubChem 587721
Nom IUPAC Acide 2,5-diméthylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 209.0°C to 212.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%