Learn More
1,3-diméthyl-6-méthylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine-5-carboxaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde |
| CAS | 89549-92-8 |
| Point de fusion | 202°C to 204°C |
| Formule moléculaire | C8H11N3O3 |
| Numéro MDL | MFCD10007818 |
| Quantité | 500 mg |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Synonyme | 1,3-dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-4-methylamino-2,6-dioxopyrimidine-5-carbaldehyde |
| Clé InChI | LMOMYYSBGBBWCF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CNC1=C(C(=O)N(C(=O)N1C)C)C=O |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.