Learn More
1,3-diphénoxybenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11904721 100 g Flacon en verre 100g
10652075 5 g Flacon en verre 5g
10548322 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11904721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408841000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3379-38-2 | C18H14O2 | 262.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3379-38-2
Formule moléculaire C18H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.31
Numéro MDL MFCD00003036
Clé InChI JTNRGGLCSLZOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-diphenoxybenzene, benzene, 1,3-diphenoxy, m-diphenyloxybenzene, m-phenoxyphenoxybenzene, benzene, m-diphenoxy, resorcinol diphenyl ether, 1,1'-1,3-phenylenebis oxy dibenzene, m-diphenoxybenzol, acmc-1adxk
CID PubChem 76911
ChEBI CHEBI:39273
Nom IUPAC 1,3-diphenoxybenzene
SMILES O(C1=CC=CC=C1)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Diphenoxybenzene
Point de fusion 58.0°C to 61.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 262.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline