Learn More
1-(3-Fluorophenyl)ethanone, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30983253
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30983253 100 g
30970813 5 g
30971213 1 kg
30974824 500 g
30980603 25 g
30972289 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30983253 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD00812534100g
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Fluorophenyl)ethanone
CAS 455-36-7
Formule moléculaire C8H7FO
Numéro MDL MFCD00000338
Quantité 100 g
SMILES CC(C1=CC=CC(F)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 138.14
Pourcentage de pureté 97%