Learn More
di-p-toluènesulfonate de 1,3-propanediol , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404547 5 g 5g
11414547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11404547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21084.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5469-66-9 | Molecular Formula: C17H20O6S2 | Molecular Weight: 384.46 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5469-66-9
Formule moléculaire C17H20O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 384.46
Numéro MDL MFCD00013392
Clé InChI ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis tosyloxy propane, propane-1,3-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, 1,3-propanediol di-p-toluenesulfonate, 1,3-propanediol di-p-tosylate, 1,3-propanediol-di-4-tosylate, 3-4-methylbenzenesulfonyl oxy propyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 3-4-methylbenzenesulfonyl oxy propyl 4-methylbenzenesulfonate, propane-1,3-di-tos, acmc-209liv, 1,3-propanediol ditosylate
CID PubChem 230370
Nom IUPAC 4-méthylbenzenesulfonate de 3-(4-méthylphényl)sulfonyloxypropyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Propanediol di-p-toluenesulfonate
Point de fusion 90°C to 92°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 384.47
Pourcentage de pureté 98%