Learn More
1-(4-bromobenzyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15481298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481298 250 mg 250mg
15461298 1 g 1g
15471298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15481298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55145.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91345-62-9
Formule moléculaire C11H15BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 255.159
Numéro MDL MFCD02177416
Clé InChI MAHWBNAOEVAPJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromobenzyl piperazine, 1-4-bromophenyl methyl piperazine, 1-4-bromo-benzyl-piperazine, piperazine, 1-4-bromophenyl methyl, cbmicro_035222, acmc-20apb8, cambridge id 5862395, 1-4-bromobenzyl-piperazine, 4-bromophenyl methyl piperazine
CID PubChem 876494
Nom IUPAC 1-[(4-bromophényl)méthyl]pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Bromobenzyl)piperazine
Point de fusion 56°C to 62°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 112°C to 116°C (0.3 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Poids de la formule 255.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide