Learn More
1,4-dibromooctafluorobutane, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11389365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389365 25 g 25g
11379365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11389365 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16736.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-48-8
Formule moléculaire C4Br2F8
Poids moléculaire (g/mol) 359.839
Numéro MDL MFCD00153112
Clé InChI RWWUGYJWSVESJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-dibromooctafluorobutane, 1,4-dibromoperfluorobutane, butane, 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro, acmc-209i1o, 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-butane, butane,1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro, 1,4-bis bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4-octakis fluoranyl butane
CID PubChem 2736783
Nom IUPAC 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutane
SMILES C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(C(F)(F)Br)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromooctafluorobutane
Densité 2.098
Point d’ébullition 96°C to 98°C
Formule linéaire Br(CF2)4Br
Indice de réfraction 1.352
Quantité 25 g
Beilstein 1777536
Poids de la formule 359.84
Pourcentage de pureté 98%