Learn More
1,4-diformylpipérazine, 98+ %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Diformylpiperazine |
| Point de fusion | 126°C to 129°C |
| Point d’ébullition | 154°C (0.25 mmHg) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 121175 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 142.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.