Learn More
(1,4-diméthylpipérazine-2-yl)méthylamine, Thermo Scientific™
Code produit 10803001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10803001 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10149679 1 g Flacon en verre ambré 1g
10038319 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10803001 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13813CB
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 131922-07-1
Formule moléculaire C7H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 143.234
Clé InChI DKFODFYKOIZTMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methylamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methyl amine, 1-1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanamine, 1-1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine
CID PubChem 10464433
Nom IUPAC (1,4-diméthylpipérazine-2-yl)méthanamine
SMILES CN1CCN(C(C1)CN)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1, 4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 143.23
Pourcentage de pureté 97%