Learn More
1-(4-Methylphenyl)homopiperazine monohydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 15499315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499315 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15499315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51750.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le monochlorhydrate de 1-(4-méthylphényl)homopipérazine est un intermédiaire utile pour la synthèse.
Remarques
Vendu en collaboration avec Totoh Organic Chemical Co., Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Methylphenyl)homopiperazine monohydrochloride
CAS 1192191-39-1
Point de fusion 177°C to 181°C
Formule moléculaire C12H19ClN2
Numéro MDL MFCD16172201
Quantité 500 mg
Beilstein 19720425
Synonyme 1-4-methylphenyl homopiperazine monohydrochloride, 1-4-methylphenyl-1,4-diazepane hydrochloride, 4-mphp?hcl
Clé InChI WOAJKNSSUFZJHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC1=CC=C(C=C1)N1CCCNCC1
Nom IUPAC 1-(4-methylphenyl)-1,4-diazepane hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 226.75
CID PubChem 73012334
Poids de la formule 226.75
Pourcentage de pureté 98%