Learn More
1-[4-(trifluorométhyl)pyrimidine-2-yl]-1,4 -diazépnae, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10737275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10737275 5 g 5g
10651473 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10737275 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AW00488DE
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 238403-48-0
Formule moléculaire C10H13F3N4
Poids moléculaire (g/mol) 246.24
Numéro MDL MFCD00728997
Clé InChI XVAZHAVSZFQOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-1,4-diazepane, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl homopiperazine, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl homopiperazine, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl, maybridge1_000269, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine
CID PubChem 2782067
Nom IUPAC 1-[4-(trifluorométhyl)pyrimidine-2-yl]-1,4-diazépane
SMILES FC(F)(F)C1=NC(=NC=C1)N1CCCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1, 4-diazepane
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.23
Pourcentage de pureté 95%