Learn More
1-(6-Bromopyrid-3-yl)ethanone, 97%, Maybridge™
Code produit 10470764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10470764 1 g Flacon en verre ambré 1g
10584974 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10470764 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08084DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 139042-59-4
Formule moléculaire C7H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 200.035
Numéro MDL MFCD04974527
Clé InChI MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetyl-2-bromopyridine, 1-6-bromopyridin-3-yl ethanone, 2-bromo-5-acetylpyridine, 1-6-bromo-pyridin-3-yl-ethanone, 1-6-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, 3-acetyl-6-bromopyridine, ethanone, 1-6-bromo-3-pyridinyl, 1-6-bromopyrid-3-yl ethanone, 1-6-bromo-3-pyridyl ethanone, acmc-209cij
CID PubChem 15668195
Nom IUPAC 1-(6-bromopyridin-3-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(6-Bromopyrid-3-yl)ethanone
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.03
Pourcentage de pureté 97%