Learn More
(+/-)-1-Boc-2-(hydroxyméthyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15470658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15470658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54338.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-1-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine
CAS 157634-00-9
Point de fusion 74°C to 78°C
Formule moléculaire C11H21NO3
Numéro MDL MFCD04114966
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Synonyme n-boc-piperidine-2-methanol, tert-butyl 2-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-piperidinemethanol, n-boc-2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-2-hydroxymethyl-piperidine, boc-2-piperidylmethanol, 1-boc-2-hydroxymethylpiperidine, n-boc-2-hydroxymethyl piperidine, 2-hydroxymethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clé InChI PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
Nom IUPAC Tert-butyle 2-(hydroxyméthyle)pipéridine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 215.293
CID PubChem 2763853
Poids de la formule 215.29
Pourcentage de pureté 97%